Learn More
N-benciloxicarbonil-L-tirosina, 99 %, puede contener hasta ≈ 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424403 25 g 25 g
11414403 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10966.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1164-16-5
Fórmula molecular C17H17NO5
Peso molecular (g/mol) 315.33
Número MDL MFCD00037180
Clave InChI MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Sinónimo z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
PubChem CID 712438
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine
Punto de fusión 57°C to 60°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2169918
Rotación óptica +10° (c=3 in dioxane)
Nombre IUPAC 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.33
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener hasta ≈10 % de agua