Learn More
N-benciloxicarbonil-L-tirosina, 99 %, puede contener hasta ≈ 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414403 5 g 5 g
11424403 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10966.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1164-16-5
Fórmula molecular C17H17NO5
Peso molecular (g/mol) 315.33
Número MDL MFCD00037180
Clave InChI MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Sinónimo z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
PubChem CID 712438
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine
Punto de fusión 57°C to 60°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2169918
Rotación óptica +10° (c=3 in dioxane)
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.33
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener hasta ≈10 % de agua
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.