Learn More
N-Benciloxicarbonil-L-treonina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315109 25 g 25 g
11305109 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17565.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19728-63-3 | C12H15NO5 | 253.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19728-63-3
Fórmula molecular C12H15NO5
Peso molecular (g/mol) 253.25
Número MDL MFCD00065948
Clave InChI IPJUIRDNBFZGQN-SCZZXKLOSA-N
Sinónimo z-thr-oh, n-cbz-l-threonine, z-l-threonine, z-l-thr-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-threonine, cbz-l-threonine, n-carbobenzyloxy-l-threonine, l-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, benzyloxycarbonyl-l-threonine, n-benzyloxy carbonyl-l-threonine
PubChem CID 88217
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxybutanoic acid
SMILES C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-threonine
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2335409
Rotación óptica −4.5° (c=4 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.26
Porcentaje de pureza 99%