Learn More
N-benciloxicarbonil-L-terc-leucina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15453617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453617 250 mg 250 miligramos
11446240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27132.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62965-10-0
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD00137411
Clave InChI NSVNKQLSGGKNKB-LDGXTIHJNA-N
Sinónimo cbz-l-tert-leucine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-l-tert-leucine, s-2-benzyloxycarbonylamino-3,3-dimethylbutanoic acid, cbz-tle-oh, z-tle, cbzl-l-tert-leucine
PubChem CID 9899995
SMILES CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-tert-leucine
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −4° (c=1 in Methanol)
Nombre IUPAC ácido (2S)-3,3-dimetil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.3
Porcentaje de pureza 99%