Learn More
Éster bencílico de N-benciloxicarbonil-L-serina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485257 1 g 1 g
11495257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22647.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21209-51-8 | C18H19NO5 | 329.352 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester is used as a building block in peptide synthesis and as a biochemical reagent. It is also used to synthesize the corresponding N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-serine benzyl ester. Further, it serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster bencílico de N-benciloxicarbonil-L-serina se utiliza como compuesto básico en la síntesis de péptidos y como reactivo bioquímico. También se utiliza para sintetizar el correspondiente éster bencílico de N-benciloxicarbonil-O-terc-butil-(lor dl)-serina. Además, sirve como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21209-51-8
Fórmula molecular C18H19NO5
Peso molecular (g/mol) 329.352
Número MDL MFCD00037824
Clave InChI MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Sinónimo z-ser-obzl, cbz-ser-obzl, n-cbz-l-serine benzyl ester, n-z-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzoxy-l-serine benzyl ester, benzyl n-benzyloxy carbonyl-l-serinate, l-serine,n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, serine, n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, z-l-serine benzyl ester
PubChem CID 6992970
Nombre IUPAC (2S)-3-hidroxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoato de bencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester
Punto de fusión 82°C to 84°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.32
Porcentaje de pureza 99%