Learn More
N-Benciloxicarbonil-L-serina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl-L-serine |
| Punto de fusión | 117°C to 120°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2058314 |
| Rotación óptica | +6° (c=7 in Acetic Acid) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.23 |
| Porcentaje de pureza | 99% |