Learn More
N-Benciloxicarbonil-L-serina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11419356
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11419356 5 g 5 g
11429356 25 g 25 g
11439356 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11419356 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19050.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1145-80-8 | C11H13NO5 | 239.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1145-80-8
Fórmula molecular C11H13NO5
Peso molecular (g/mol) 239.23
Número MDL MFCD00002662
Clave InChI GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
PubChem CID 100310
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-hidroxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-serine
Punto de fusión 117°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2058314
Rotación óptica +6° (c=7 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 99%