Learn More
N-(benciloxicarbonil)-L-prolina, TRC
Código de producto. 30340424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340424 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30340424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB287810250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline
CAS 1148-11-4
Fórmula molecular C13H15NO4
Cantidad 250 g
Sinónimo (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (2S)-1,2-L-2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-Benzyl Ester, (2S)-1-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (2S)-1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, (S)-1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, 1-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline, 1-Carbobenzoxy-L-proline, Benzyloxycarbonyl-L-proline, Carbobenzoxy-L-proline, Carbobenzoxy-S-proline, Carbobenzyloxy-L-proline, Cbz-L-Pro-OH, L-Cbz-Proline, N-(Carbobenzyloxy)-L-proline, N-Benzyloxycarbonyl-(S)-proline, N-Carbobenzoxy-L-proline, N-Carbobenzyloxy-(S)-proline, N-Cbz-L-proline, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-proline
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-fenilmetoxicarbonilpirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 249.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1001