Learn More
N-benciloxicarbonil-L-prolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339729 5 g 5 g
11319729 50 g 50 g
11329729 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21672.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1148-11-4 | C13H15NO4 | 249.266 g/mol
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline is a potent inhibitor of prolidase; a specific peptidase that cleaves dipeptides with a C-terminal prolyl and hydroxylprolyl residue. It is also used in the synthesis of N-(L-Prolyl)-β-alanine which is a derivative of the naturally occurring beta amino acid β-Alanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(benciloxicarbonil)-L-prolina es un potente inhibidor «in vitro» e «in vivo» de la prolidasa, una peptidasa específica que escinde los dipéptidos con un residuo carboxiterminal de prolilo e hidroxilprolilo. También se utiliza en la síntesis de N-(L-prolil)-β-alanina, que es un derivado del aminoácido beta natural β-alanina.
Solubilidad
Soluble en metanol, casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1148-11-4
Fórmula molecular C13H15NO4
Peso molecular (g/mol) 249.266
Número MDL MFCD00003170
Clave InChI JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Sinónimo z-pro-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-proline, n-carbobenzoxy-l-proline, n-cbz-l-proline, benzyloxycarbonyl-l-proline, carbobenzoxyproline, carbobenzyloxy-l-proline, carbobenzoxy-l-proline, benzyloxycarbonylproline, n-carbobenzyloxy-l-proline
PubChem CID 101987
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-fenilmetoxicarbonilpirrolidina-2-carboxílico
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-proline
Punto de fusión 75°C to 77°C
Cantidad 5 g
Beilstein 88579
Rotación óptica −60° (c=1 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.27
Porcentaje de pureza ≥98%