Learn More
N-benciloxicarbonil-L-fenilalanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493397 5 g 5 g
11403407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17182.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1161-13-3 | C17H17NO4 | 299.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1161-13-3
Fórmula molecular C17H17NO4
Peso molecular (g/mol) 299.33
Número MDL MFCD00020418
Clave InChI RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Sinónimo z-phe-oh, n-cbz-l-phenylalanine, carbobenzoxyphenylalanine, cbz-phe-oh, n-carbobenzoxy-l-phenylalanine, carbobenzoxy-l-phenylalanine, z-l-phenylalanine, benzyloxycarbonyl phenylalanine, n-carbobenzyloxy-l-phenylalanine
PubChem CID 70878
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-fenil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-phenylalanine
Punto de fusión 86°C to 92°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2222826
Rotación óptica +5° (c=5 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.33
Porcentaje de pureza 99%