Learn More
N-Benciloxicarbonil-L-metionina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468889 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15468889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08840.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-methionine
CAS 1152-62-1
Punto de fusión 67°C to 71°C
Fórmula molecular C13H17NO4S
Número MDL MFCD00065124
Cantidad 5 g
Beilstein 2058696
Sinónimo z-met-oh, n-cbz-l-methionine, cbz-l-methionine, cbz-met-oh, z-l-methionine, n-carbobenzyloxy-l-methionine, n-carbobenzoxy-l-methionine, benzyloxycarbonyl-l-methionine, n-benzyloxy carbonyl-l-methionine, n-benzyloxycarbonyl-l-methionine
Clave InChI FPKHNNQXKZMOJJ-UHFFFAOYNA-N
Rotación óptica −26° (c=1 in Methanol)
SMILES CSCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-4-metilsulfanil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
Peso molecular (g/mol) 283.34
PubChem CID 1550857
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.35
Porcentaje de pureza ≥98%