Learn More
N-Benciloxicarbonil-L-leucina, 98 % (peso seco), puede contener hasta un 5 % de disolvente, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328185 5 g 5 g
11338185 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328185 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08471.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
It is employed as a reactant for peptide-based preparation of potential antitumor agents, preparation of cyclopropyl peptidomimetics and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactivo para la preparación a base de péptidos de posibles agentes antitumorales, la preparación de ciclopropil peptidomiméticos y la síntesis de péptidos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en cloroformo, DMSO y metanol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger del calor. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2018-66-8
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD00026494
Clave InChI USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo z-leu-oh, n-cbz-l-leucine, n-carbobenzoxy-l-leucine, carbobenzoxy-l-leucine, n-carbobenzyloxy-l-leucine, carbobenzoxyleucine, z-l-leucine, benzyloxycarbonyl-l-leucine, n-benzyloxycarbonyl-l-leucine, cbz-leu-oh
PubChem CID 74840
ChEBI CHEBI:28282
Nombre IUPAC ácido (2S)-4-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-leucine
Densidad 1
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), puede contener hasta un ≈5 % de disolvente
Índice de refracción 1.508
Cantidad 5 g
Beilstein 1253861
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Rotación óptica −17.5° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.3
Porcentaje de pureza ≥98%