Learn More
N-benciloxicarbonil-L-glutaminilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482459 250 mg 250 miligramos
15462459 1 g 1 g
15472459 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65088.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6610-42-0 | C15H19N3O6 | 337.332 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6610-42-0
Fórmula molecular C15H19N3O6
Peso molecular (g/mol) 337.332
Número MDL MFCD00055926
Clave InChI SOUXAAOTONMPRY-NSHDSACASA-N
Sinónimo z-gln-gly-oh, s-2-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanamido acetic acid, benzyloxycarbonyl-l-glutaminylglycine, cbz-l-gln-gly-oh, benzyloxy carbonyl-l-glutaminylglycine, s-2-5-amino-2-benzyloxy carbonyl-amino-5-oxopentanamido acetic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-carbamoylbutanamido acetic acid, 2-2s-5-amino-5-oxo-2-phenylmethoxycarbonylamino pentanoyl amino acetic acid
PubChem CID 6994993
Nombre IUPAC Ácido 2-[[(2S)-5-amino-5-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoil]amino]acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutaminylglycine
Beilstein 2179068
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido