Learn More
Ácido N-benciloxicarbonil-L-glutámico éster gamma-terc-butilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623025 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10623025 1 g Frasco de vidrio 1 g
10366734 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10623025 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426150010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-08-6
Fórmula molecular C17H23NO6
Peso molecular (g/mol) 337.37
Número MDL MFCD00038274
Clave InChI GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(benciloxi)carbonil]amino}-5-(terc-butoxi)-5-oxopentanoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid γ-tert-butyl ester
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 98+%