Learn More
Ácido N-benciloxicarbonil-L-glutámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483268 50 g 50 g
11473268 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17686.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1155-62-0 | C13H15NO6 | 281.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1155-62-0
Fórmula molecular C13H15NO6
Peso molecular (g/mol) 281.264
Número MDL MFCD00002801
Clave InChI PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Sinónimo n-cbz-l-glutamic acid, z-glu-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid, carbobenzoxy-l-glutamic acid, n-carbobenzoxy-l-glutamic acid, s-2-benzyloxy carbonyl amino pentanedioic acid, n-benzyloxycarbonylglutamic acid, n-carbobenzyloxy-l-glutamic acid, z-l-glu-oh
PubChem CID 70866
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino) pentanodioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid
Punto de fusión 108°C to 116°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2061272
Rotación óptica −7.5° (c=4 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.27
Porcentaje de pureza 99%