Learn More
Éster de 5-terc-butilo del ácido N-benciloxicarbonil-L-glutámico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495127 5 g 5 g
11485127 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22557.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-08-6
Fórmula molecular C17H22NO6
Peso molecular (g/mol) 336.37
Número MDL MFCD00038274
Clave InChI GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
Sinónimo z-glu otbu-oh, cbz-glu obut-oh, cbz-l-glu otbu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-cbz-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-4-tert-butyl oxycarbonyl-2-phenylmethoxy carbonylamino butanoic acid, 5-tert-butyl n-carbobenzoxy-l-glutamate, pubchem6261
PubChem CID 107472
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Punto de fusión 85°C to 88°C
Cantidad 5 g
Rotación óptica −13° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 97%