Learn More
Éster de 1-terc-butilo de ácido N-benciloxicarbonil-L-glutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498596 250 mg 250 miligramos
15478596 1 g 1 g
15488596 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63954.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5891-45-2 | C17H23NO6 | 337.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5891-45-2
Fórmula molecular C17H23NO6
Peso molecular (g/mol) 337.37
Número MDL MFCD00077016
Clave InChI VJECGKAFPHEJQS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo z-glu-otbu, s-4-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, s-4-benzyloxycarbonylamino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, cbz-glu-otbu, z-glu-o-tbu, pubchem18088, pubchem18089, 1-tert-butyl n-cbz-l-glutamate, l-glutamic acid, n-phenylmethoxy carbonyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester, z-l-glutamic acid, a-tert.butyl ester
PubChem CID 6994036
Nombre IUPAC ácido 4-{[(benciloxi)carbonil]amino}-5-(tert-butoxi)-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido