Learn More
Éster 1-metil de ácido N-benciloxicarbonil-L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440646 1 g 1 g
15450646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53417.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5672-83-3 | C14H17NO6 | 295.291 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5672-83-3
Fórmula molecular C14H17NO6
Peso molecular (g/mol) 295.291
Número MDL MFCD00083278
Clave InChI BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Sinónimo z-glu-ome, z-l-glu-ome, 1-methyl n-carbobenzoxy-l-glutamate, 4s-4-benzyloxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, cbz-glu-ome, l-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-, 1-methyl ester, n-cbz-l-glu-ome, z-l-glutamic acid 1-methyl ester, n-cbz-l-glutamic acid 1-methyl ester, n-carbobenzoxy-l-glutamic acid 1-methyl ester
PubChem CID 2733408
Nombre IUPAC ácido (4S)-5-metoxi-5-oxo-4-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-methyl ester
Punto de fusión 64°C to 70°C
Índice de refracción 1.4365
Cantidad 1 g
Beilstein 2567599
Rotación óptica −24° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.29
Porcentaje de pureza 98%