Learn More
Éster 1-bencílico del ácido N-benciloxicarbonil-L-glutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418066 25 g 25 g
15408066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62975.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3705-42-8 | C20H21NO6 | 371.389 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester used as a potential neuroprotective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster 1-bencílico del ácido N-benciloxicarbonil-L-glutámico se utiliza como un agente neuroprotector potencial.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3705-42-8
Fórmula molecular C20H21NO6
Peso molecular (g/mol) 371.389
Número MDL MFCD00077013
Clave InChI VWHKODOUMSMUAF-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo z-glu-obzl, cbz-glu-obzl, cbz-l-glutamic acid 1-benzyl ester, z-l-glu-obzl, n-cbz-l-glutamic acid benzyl ester, n-carbobenzyloxy-l-glutamic acid o-benzyl ester, s-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 4s-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid, a-benzyl ester, z-l-glutamic acid alpha-benzyl ester
PubChem CID 6994031
Nombre IUPAC ácido (4S)-5-oxo-5-fenilmetoxi-4-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in methanol,dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.38
Porcentaje de pureza 95%