Learn More
Éster metílico de N-(benciloxicarbonil)-L-beta-cloroalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-beta-chloroalanine Methyl Ester |
| CAS | 62107-38-4 |
| Fórmula molecular | C12 H14 Cl N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-Ss-Chloroalanine Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,16)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CCl)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-cloro-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 271.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0611 |