Learn More
Ácido N-benciloxicarbonil-L-aspártico, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362686 25 g 25 g
11352686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08745.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1152-61-0
Fórmula molecular C12H13NO6
Peso molecular (g/mol) 267.237
Número MDL MFCD00002719
Clave InChI XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Sinónimo z-asp-oh, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid, cbz-asp-oh, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-cbz-l-aspartic acid, z-l-aspartic acid, carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-z-l-aspartic acid, n-benzyloxycarbonylaspartic acid, z-l-asp-oh
PubChem CID 2723942
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanedioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid
Punto de fusión 116°C to 121°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2336722
Rotación óptica +9° (c=2 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.24
Porcentaje de pureza ≥98%