Learn More
Éster de 4-terc-butilo de ácido N-benciloxicarbonil-L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455296 5 g 5 g
15416268 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59838.06
Solicitar formato a granel o personalizado
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5545-52-8
Fórmula molecular C16H21NO6
Peso molecular (g/mol) 323.345
Número MDL MFCD00042857
Clave InChI HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo z-asp otbu-oh, n-cbz-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, cbz-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, cbz-asp obut-oh, z-asp otbu-oh.dcha, cbz-l-aspartic 4-tert-butyl ester, s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, z-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butyl hydrogen n-phenylmethoxy carbonyl-l-aspartate, z-asp otbu-oh.h2o
PubChem CID 111082
Nombre IUPAC ácido (2S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Fórmula lineal (CH3)3CO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 2569846
Información de solubilidad Soluble in DMSO,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.34
Porcentaje de pureza 98%