Learn More
Éster 4-metílico del ácido N-benciloxicarbonil-L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438426 5 g 5 g
15428426 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63642.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3160-47-2
Fórmula molecular C13H15NO6
Peso molecular (g/mol) 281.264
Número MDL MFCD00133585
Clave InChI PHMBNDDHIBIDRQ-JTQLQIEISA-N
Sinónimo z-asp ome-oh, s-2-n-cbz-amino-succinic acid 4-methyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 4-methyl ester, s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, cbz-l-aspartic acid 4-methyl ester, n-cbz-l-aspartate, pubchem14062, z-l-aspartic acid 4-methyl ester, z-asp ome-oh tlc
PubChem CID 7014888
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-metoxi-4-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES COC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-methyl ester
Color Blanco
Beilstein 6279422
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo