Learn More
Éster 1-bencílico del ácido N-benciloxicarbonil-L-aspártico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447266 5 g 5 g
15437266 1 g 1 g
15457266 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62306.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4779-31-1 | C19H19NO6 | 357.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4779-31-1
Fórmula molecular C19H19NO6
Peso molecular (g/mol) 357.36
Número MDL MFCD00038594
Clave InChI UYOZWZKJQRBZRH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo z-asp-obzl, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid 1-benzyl ester, 1-benzyl n-carbobenzyloxy-l-aspartate, 3s-4-benzyloxy-3-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3s-4-oxo-4-phenylmethoxy-3-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, z-asp-obn, cbz-l-asp-obn, benzyloxycarbonyl-l-aspartic-benzyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 1-benzyl ester, 2-benzyl-oxycarbonylamino-succinic acid 1-benzyl ester
PubChem CID 6994509
Nombre IUPAC ácido 4-(benciloxi)-3-{[(benciloxi)carbonil]amino}-4-oxobutanoico
SMILES OC(=O)CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 1-benzyl ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.36
Porcentaje de pureza 95%