Learn More
N-benciloxicarbonil-L-alaninol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463597 1 g 1 g
15473597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27066.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66674-16-6 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol is used as an important organic intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-benciloxycarbonyl-L-alaninol se utiliza como un intermediario orgánico importante. Es una importante materia prima e intermedia utilizada en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66674-16-6
Fórmula molecular C11H15NO3
Peso molecular (g/mol) 209.25
Número MDL MFCD00672530
Clave InChI AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
Sinónimo cbz-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-z-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, benzyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1s-2-hydroxy-1-methylethyl-, phenylmethyl ester, phenylmethyl n-2s-1-oxidanylpropan-2-yl carbamate, n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamic acid phenylmethyl ester, n-cbz-l-alaninol, cbz-l-ala-ol
PubChem CID 10262499
Nombre IUPAC Bencil N-[(2S)-1-hidroxipropan-2-yl]carbamato
SMILES C[C@@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.25