Learn More
N-benciloxicarbonil-L-alanina, TRC
Código de producto. 30342933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30342933 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30342933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28661550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine
CAS 1142-20-7
Fórmula molecular C11 H13 N O4
Cantidad 50 g
Sinónimo L-Alanine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Alanine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (8CI), L-Alanine, N-carboxy-, N-benzyl ester (6CI,7CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (2S)-2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]propanoic acid, (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)propanoic acid, (S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionic acid, Benzyloxycarbonyl-L-alanine, Cbz-L-Ala-OH, L-Carbobenzoxyalanine, L-Carbobenzyloxyalanine, L-Cbz alanine, L-N-(Benzyloxycarbonyl)alanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-(S)-alanine, N-(Carbobenzoxy)-L-alanine, N-Benzoxycarbonyl-L-alanine, N-Carbobenzyloxy-L-alanine, N-[(Benzyloxy)carbonyl]-L-alanine, NSC 156978, NSC 88469, CBZ-L-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
SMILES C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
Peso molecular (g/mol) 223.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0845