Learn More
N-benciloxicarbonil-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482718 100 g 100 g
11462718 5 g 5 g
11472718 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16716.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1142-20-7 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1142-20-7
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00002640
Clave InChI TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
PubChem CID 736104
SMILES C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2056164
Rotación óptica −14.5° (c=2 in Acetic Acid)
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%