Learn More
N-(benciloxicarbonil)hidroxilamina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357956 25 g 25 g
11347956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13175.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3426-71-9 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine reacts with cyclohepta-1,3-diene to produce 6-oxa-7-aza-bicyclo[3.2.2]non-8-ene-7-carboxylic acid benzyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(benciloxicarbonil)hidroxilamina reacciona con ciclohepta-1,3-dieno para producir éste de bencilo de ácido 6-oxa-7-aza-biciclo[3.2.2]non-8-ene-7-carboxílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3426-71-9
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.16
Número MDL MFCD00010642
Clave InChI PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl hydroxycarbamate, n-benzyloxycarbonyl hydroxylamine, n-carbobenzoxyhydroxylamine, carbamic acid, hydroxy-, phenylmethyl ester, n-benzyloxycarbonylhydroxylamine, benzylhydroxycarbamate, ccris 5076, carbamic acid, hydroxy-, benzyl ester, 1-06-00-00221 beilstein handbook reference, carbamic acid, n-hydroxy-, phenylmethyl ester
PubChem CID 18907
Nombre IUPAC bencilo N-hidroxicarbamato
SMILES ONC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine
Punto de fusión 65°C to 70°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1074034
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.17
Porcentaje de pureza ≥98%