Learn More
Ácido N-benciloxicarbonil-gamma-aminobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl-gamma-aminobutyric Acid |
| CAS | 5105-78-2 |
| Fórmula molecular | C12H15NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-(Benzyloxycarbonylamino)butanoic Acid, 4-(Benzyloxycarbonylamino)butyric Acid, 4-[(N-Carbobenzoxy)amino]butyric Acid, Carbobenzoxy-4-aminobutyric Acid, N-Benzyloxycarbonyl-gamma-aminobutyric Acid, N-Carbobenzyloxy-gamma-aminobutyric Acid, NSC 120007 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO4/c14-11(15)7-4-8-13-12(16)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 237.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1001 |