Learn More
Clorhidrato de N-(benciloxicarbonil)etilendiamina, TRC
Código de producto. 30336668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336668 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30336668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28728025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Benzyloxycarbonyl)ethylenediamine Hydrochloride
CAS 18807-71-1
Fórmula molecular C10H14N2O2 • HCl
Cantidad 25 g
Sinónimo N-[(Benzyloxy)carbonyl]-1,2-diaminoethane Hydrochloride, N-(Benzyloxycarbonyl)ethane-1,2-diamine Hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (2-Aminoethyl)carbamate Hydrochloride, 2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]ethanamine Hydrochloride, 2-(Benzyloxycarbonylamino)ethylamine Hydrochloride, 1-(Benzyloxycarbonylamino)-2-aminoethane Hydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester Monohydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
SMILES NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.Cl
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)carbamato de bencilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 194.233646
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0822