Learn More
N-benciloxicarbonil-D-fenilalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327389 1 g 1 g
11337389 5 g 5 g
11347389 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27819.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58917-85-4 | C17H19NO3 | 285.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58917-85-4
Fórmula molecular C17H19NO3
Peso molecular (g/mol) 285.34
Número MDL MFCD00191193
Clave InChI WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
Sinónimo cbz-d-phenylalaninol, z-d-phenylalaninol, n-carbobenzoxy-d-phenylalaninol, r-+-2-cbz-amino-3-phenyl-1-propanol, r-+-2-benzyloxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, n-carbobenzyloxy-d-phenylalaninol, r-+-2-carbobenzyloxyamino-3-phenyl-1-propanol, benzyl n-2r-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, r-2-z-amino-3-phenyl-1-propanol, benzyl 2r-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate
PubChem CID 736170
Nombre IUPAC Bencil N-[(2R)-1-hidroxi-3-fenilpropan-2-yl]carbamato
SMILES OC[C@@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalaninol
Punto de fusión 92°C to 95°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.35
Rotación óptica +42° (c=1 in Methanol)
Porcentaje de pureza 98%