Learn More
N-benciloxicarbonil-D-metionina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469688 5 g 5 g
15459688 1 g 1 g
15479688 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63152.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28862-80-8 | C13H17NO4S | 283.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28862-80-8
Fórmula molecular C13H17NO4S
Peso molecular (g/mol) 283.34
Número MDL MFCD00026043
Clave InChI FPKHNNQXKZMOJJ-LLVKDONJSA-N
Sinónimo z-d-met-oh, n-cbz-d-methionine, cbz-d-methionine, z-d-methionine, n-carbobenzoxy-d-methionine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, z-l-methionine, carbobenzyloxy-d-methionine, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, pubchem14967
PubChem CID 1712153
Nombre IUPAC (2R)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
SMILES CSCC[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-methionine
Punto de fusión 68°C to 72°C (decomposition)
Beilstein 2058695
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido