Learn More
Ácido N-benciloxicarbonil-D-glutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15417938 100 g 100 g
15407938 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15417938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61401.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63648-73-7 | C13H15NO6 | 281.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63648-73-7
Fórmula molecular C13H15NO6
Peso molecular (g/mol) 281.264
Número MDL MFCD00063193
Clave InChI PVFCXMDXBIEMQG-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo z-d-glu-oh, z-d-glutamic acid, n-carbobenzoxy-d-glutamic acid, z-d-glu, n-cbz-d-glutamic acid, n-benzyloxycarbonyl-d-glutamic acid, r-2-benzyloxy carbonyl amino pentanedioic acid, cbz-glu-oh, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino pentanedioic acid, cbz-d-glu
PubChem CID 1607568
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanodioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid
Punto de fusión 119°C to 121°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.26
Porcentaje de pureza 95%