Learn More
N-Benciloxicarbonil-D-glutámico-ácido 5-terc-butilo éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438276 5 g 5 g
15448276 250 mg 250 miligramos
15428276 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63371.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51644-83-8 | Molecular Formula: C17H23NO6 | Molecular Weight: 337.372 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51644-83-8
Fórmula molecular C17H23NO6
Peso molecular (g/mol) 337.372
Número MDL MFCD00077018
Clave InChI GLMODRZPPBZPPB-CYBMUJFWSA-N
Sinónimo z-d-glu otbu-oh, z-d-glu obut-oh, d-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-, 5-1,1-dimethylethyl ester, n-benzyloxy carbonyl-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-alpha-benzyloxycarbonyl-d-glutamic-acid-gamma-t-butyl ester, n-benzyloxycarbonyl-d-glutamic-acid 5-tert-butyl ester, r-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid
PubChem CID 6992708
Nombre IUPAC (2R)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)ácido pentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic-acid 5-tert-butyl ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido