Learn More
Éster 1-bencílico de ácido N-benciloxicarbonil-D-glutámico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421926 1 g 1 g
15431926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55121.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65706-99-2 | C20H21NO6 | 371.389 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester, is used as a reagent in the synthesis of acyl peptides that act as immunostimulants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster 1-bencílico de ácido N-benciloxicarbonil-D-glutámico se utiliza como un reactivo en la síntesis de péptidos de acilo que actúan como inmunoestimulantes.
Solubilidad
Soluble en metanol y ácido acético.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65706-99-2
Fórmula molecular C20H21NO6
Peso molecular (g/mol) 371.389
Número MDL MFCD00069647
Clave InChI VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Sinónimo z-d-glu-obzl, cbz-d-glu-obzl, n-cbz-d-glutamic acid alpha-benzyl ester, r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 1-benzyl n-carbobenzoxy-d-glutamate, 4r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, z-d-glu-obn, cbz-d-glu-och2ph, pubchem14966, cbz-d-glu oh-obzl
PubChem CID 7018162
Nombre IUPAC ácido (4R)-5-oxo-5-fenilmetoxi-4-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Cantidad 1 g
Beilstein 5305848
Información de solubilidad Soluble in methanol and acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.39
Porcentaje de pureza 97%