Learn More
N-benciloxicarbonil-D-alaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470467 25 g 25 g
11450467 1 g 1 g
11460467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22372.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61425-27-2 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61425-27-2
Fórmula molecular C11H15NO3
Peso molecular (g/mol) 209.25
Número MDL MFCD00672531
Clave InChI AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, cbz-d-alaninol, z-d-ala-ol, n-z-d-alaninol, r-2-cbz-amino-1-propanol, n-benzyloxycarbonyl-d-alaninol, benzyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, benzyl 1r-2-hydroxy-1-methylethylcarbamate, n-1r-2-hydroxy-isopropyl phenylmethoxy carboxamide
PubChem CID 6951254
Nombre IUPAC Bencil N-[(2R)-1-hidroxipropan-2-il]carbamato
SMILES C[C@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Punto de fusión 82°C to 84°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.25
Porcentaje de pureza 98%