Learn More
N-Benciloxicarbonil-D-alanina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358125 1 g 1 g
11368125 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08382.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26607-51-2
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00063126
Clave InChI TYRGLVWXHJRKMT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-cbz-d-alanine, z-d-ala-oh, cbz-d-ala-oh, z-d-alanine, n-benzyloxycarbonyl-d-alanine, n-carbobenzoxy-d-alanine, r-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, n-carbobenzyloxy-d-alanine, benzyloxycarbonyl-d-alanine, cbz-d-alanine
PubChem CID 70832
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-alanine
Punto de fusión 83°C to 86°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2056163
Rotación óptica +14.5° (c=2 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza ≥98%