Learn More
Ácido N-(benciloxicarbonil)aminodiacético, TRC
Código de producto. 30338414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30338414 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30338414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20407010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Benzyloxycarbonyl)aminodiacetic Acid
CAS 17335-88-5
Fórmula molecular C12H13NO6
Cantidad 10 g
Sinónimo N-(Carboxymethyl)-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-glycine, (Carboxyimino)di-acetic Acid N-Benzyl Ester, N-(Carboxymethyl)-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-13(7-11(16)17)12(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,14,15)(H,16,17)
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido 2-[carboximetil(fenilmetoxicarbonil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 267.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0743
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.