Learn More
Ácido N-(benciloxicarbonil)aminodiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Benzyloxycarbonyl)aminodiacetic Acid |
| CAS | 17335-88-5 |
| Fórmula molecular | C12H13NO6 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-(Carboxymethyl)-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-glycine, (Carboxyimino)di-acetic Acid N-Benzyl Ester, N-(Carboxymethyl)-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]glycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-13(7-11(16)17)12(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)CN(CC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[carboximetil(fenilmetoxicarbonil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 267.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0743 |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?