Learn More
Ácido N-benciloxicarbonil-6-aminohexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342826 25 g 25 g
11332826 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08997.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1947-00-8 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1947-00-8
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.309
Número MDL MFCD00004423
Clave InChI RXQDBVWDABAAHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-6-aminohexanoic acid, z-epsilon-acp-oh, 6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminocaproic acid, cbz-, a-aminocaproic acid, n-cbz-6-aminohexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, n-carbobenzoxy-epsilon-aminocaproic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 74758
Nombre IUPAC ácido 6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid
Punto de fusión 53°C to 57°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2288508
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 99%