Learn More
Éster metílico de N-benciloxicarbonil-5-(3-acetamido-6-benciloxifenil)cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl-5-(3-acetamido-6-benzyloxypenyl)cysteine |
| CAS | 37398-28-0 |
| Fórmula molecular | C27 H28 N2 O6 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H28N2O6S/c1-19(30)28-22-13-14-24(34-16-20-9-5-3-6-10-20)25(15-22)36-18-23(26(31)33-2)29-27(32)35-17-21-11-7-4-8-12-21/h3-15,23H,16-18H2,1-2H3,(H,28,30)(H,29,32)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CSc1cc(NC(=O)C)ccc1OCc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-(5-acetamido-2-fenilmetoxifenil)sulfanil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 508.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.1668 |