Learn More
Éster metílico de N-benciloxicarbonil-4-trans-hidroxi-L-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428626 5 g 5 g
15438626 250 mg 250 miligramos
15418626 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63993.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64187-48-0
Fórmula molecular C14H17NO5
Peso molecular (g/mol) 279.29
Número MDL MFCD00055851,MFCD09954933,MFCD09954934
Clave InChI VVKAGQHUUDRPOI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo z-hyp-ome, 2s,4r-1-benzyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-l-4-hydroxyproline methyl ester, 1-benzyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-n-cbz-4-hydroxy-l-proline methyl ester, l-zhprome, z-l-hyp-ome, z-hydroxy-l-proline methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-hydroxy-, 2-methyl 1-phenylmethyl ester, 2s,4r
PubChem CID 688411
Nombre IUPAC 1-O-bencil 2-O-metil (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-1,2-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1CC(O)CN1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-hydroxy-L-proline methyl ester
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.