Learn More
Diacetato de N-benciloxicarbonil-4,6-O-fenilmetileno-desoxinojirimicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl-4,6-O-phenylmethylene Deoxynojirimycin Diacetate |
| CAS | 153373-52-5 |
| Fórmula molecular | C25H27NO8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [2R-(2alpha,4aalpha,7alpha,8beta,8abeta)]-7,8-Bis(acetyloxy)hexahydro-2-phenyl-5H-1,3-dioxino[5,4-b]pyridine-5-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27NO8/c1-16(27)32-21-13-26(25(29)31-14-18-9-5-3-6-10-18)20-15-30-24(19-11-7-4-8-12-19)34-22(20)23(21)33-17(2)28/h3-12,20-24H,13-15H2,1-2H3/t20-,21+,22-,23-,24?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CN([C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]1OC(=O)C)c3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (4aR,7S,8R,8aR)-7,8-diacetiloxi-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidro-[1,3]dioxino[5,4-b]piridina-5-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 469.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.1737 |