Learn More
N-benciloxicarbonil-1H-pirazol-1-carboxamidina, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15451586
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451586 1 g 1 g
15461586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54782.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152120-62-2
Fórmula molecular C12H12N4O2
Peso molecular (g/mol) 244.254
Número MDL MFCD00274657
Clave InChI BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-z-1h-pyrazole-1-carboxamidine, benzyl imino 1h-pyrazol-1-yl methyl carbamate, n-benzyloxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-carbobenzoxy-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-z-1h-pyrazole-1-carboxamdne, benzyl n-imino 1-pyrazolyl methyl carbamate, benzyl imino-1h-pyrazol-1-yl methylcarbamate
PubChem CID 11857377
Nombre IUPAC (NE)-N-[amino(pirazol-1-il)metilideno]carbamato de bencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=C(N)N2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Punto de fusión 106°C to 110°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.25
Porcentaje de pureza ≥98%