Learn More
Clorhidrato de N-benciloxicarbonil-1,3-propanodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10431494 1 g Frasco de vidrio 1 g
10346704 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10431494 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427070010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17400-34-9 | C11H17ClN2O2 | 244.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17400-34-9
Fórmula molecular C11H17ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 244.72
Número MDL MFCD00270153
Clave InChI XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-cbz-1,3-diaminopropane hydrochloride, benzyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, benzyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-cbz-1,3-diaminopropane-hcl, n-z-1,3-propanediamine hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-carbobenzyloxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid benzyl ester hydrochloride, n-1-z-1,3-diaminopropane hcl, n-z-1,3-diaminopropane hydrochloride
PubChem CID 13196227
SMILES [H+].[Cl-].NCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-1, 3-propanediamine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185°C to 189°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de bencilo N-(3-aminopropil)carbamato
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.