Learn More
Clorhidrato de n-benciloxicarbonil-1,3-diaminopropano, 97 %
Código de producto. 15438126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438126 1 g 1 g
15448126 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63103.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17400-34-9
Fórmula molecular C11H17ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 244.72
Número MDL MFCD00270153
Clave InChI XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-cbz-1,3-diaminopropane hydrochloride, benzyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, benzyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-cbz-1,3-diaminopropane-hcl, n-z-1,3-propanediamine hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-carbobenzyloxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid benzyl ester hydrochloride, n-1-z-1,3-diaminopropane hcl, n-z-1,3-diaminopropane hydrochloride
PubChem CID 13196227
Nombre IUPAC Bencilo N-(3-aminopropil)carbamato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane hydrochloride
Punto de fusión 185°C to 189°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 4725495
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.72
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino