Learn More
N-benciloxi naratriptán-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxy Naratriptan-d3 |
| CAS | 1794937-02-2 |
| Fórmula molecular | C24H28D3N3O2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1-(phenylmethyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31N3O2S/c1-25-30(28,29)15-12-19-8-9-24-22(16-19)23(21-10-13-26(2)14-11-21)18-27(24)17-20-6-4-3-5-7-20/h3-9,16,18,21,25H,10-15,17H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCC(CC1)c2cn(Cc3ccccc3)c4ccc(CCS(=O)(=O)NC)cc24 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-bencil-3-[1-(trideuteriometil)piperidin-4-il]indol-5-il]-N-metiletanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 428.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.2325 |