Learn More
N-Bencilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468760 100 mL 100 ml
11454784 250 mL 250 ml
11444784 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468760 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13746.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-bencilmetilamina se utiliza en la producción de colorantes. También se puede utilizar como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en agua (65 g/l a 20 °C).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-67-3
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00008289
Clave InChI RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
Nombre IUPAC N-metil-1-fenilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylmethylamine
Punto de fusión -55°C
Densidad 0.94
pH 10
Punto de ebullición 184°C to 188°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH3
Índice de refracción 1.523
Cantidad 100 mL
Número UN UN2922
Beilstein 606221
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (65g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzylmethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Benzylmethylamine