Learn More
N-bencilidenometilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10705234 5 g 5 g
10735171 25 g 25 g
10656862 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10705234 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106010050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-29-7 | C8H9N | 119.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-29-7
Número MDL MFCD00008294
Clave InChI HXTGGPKOEKKUQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylidenemethylamine, n-benzylidenemethanamine, benzylidenemethylamine, n-methylbenzaldimine, methanamine, n-phenylmethylene, benzylidenemethanamine, n-methylbenzylideneamine, methylamine, n-benzylidene, n-phenylmethylene methanamine, benzylidene-methyl-amine
PubChem CID 73954
Nombre IUPAC N-metil-1-fenilmetanimina
SMILES CN=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylidenemethylamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Densidad 96%g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9N
Fórmula lineal C6H5CH=NCH3
Índice de refracción 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 213
Peso molecular (g/mol) 119.167
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.17
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzylidenemethylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.