Learn More
N-Bencilidenometilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496247 25 g 25 g
11486247 5 g 5 g
11406257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25161.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-29-7 | C8H9N | 119.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-29-7
Fórmula molecular C8H9N
Peso molecular (g/mol) 119.167
Número MDL MFCD00008294
Clave InChI HXTGGPKOEKKUQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylidenemethylamine, n-benzylidenemethanamine, benzylidenemethylamine, n-methylbenzaldimine, methanamine, n-phenylmethylene, benzylidenemethanamine, n-methylbenzylideneamine, methylamine, n-benzylidene, n-phenylmethylene methanamine, benzylidene-methyl-amine
PubChem CID 73954
Nombre IUPAC N-metil-1-fenilmetanimina
SMILES CN=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylidenemethylamine
Densidad 0.967
Punto de ebullición 66°C to 69°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.552
Cantidad 25 g
Beilstein 878278
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.17
Porcentaje de pureza ≥98%