Learn More
N-bencilidenanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439120 25 g 25 g
11449120 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14746.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 538-51-2 | C13H11N | 181.24 g/mol
La N-bencilidenanilina es una tinción adicional que se utiliza en varios inmunoensayos, como la citometría de flujo, la inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica y otras aplicaciones.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-bencilidenanilina es una tinción adicional que se utiliza en varios inmunoensayos, incluida la citometría de flujo, la inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica y demás aplicaciones.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), metanol, cloroformo, alcohol y anhídrido acético.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-51-2
Fórmula molecular C13H11N
Peso molecular (g/mol) 181.24
Número MDL MFCD00003027
Clave InChI UVEWQKMPXAHFST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylideneaniline, benzalaniline, benzylideneaniline, e-n-benzylideneaniline, n-benzylidenaniline, n-benzalaniline, benzaldehyde anil, aniline, n-benzylidene, benzenamine, n-phenylmethylene, n-phenylmethylene benzenamine
PubChem CID 10858
Nombre IUPAC N,1-difenilmetanimina
SMILES C(=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylideneaniline
Punto de fusión 52°C to 54°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,1138
Información de solubilidad Soluble in water (partly),methanol,chloroform,alcohol,and acetic anhydride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.24
Porcentaje de pureza 99%